Key Documents
GF61418965
不锈钢-AISI 304 合金,FeCr18Ni10
foil, 8mm disks, 0.5mm thickness, annealed
别名:
FE220323
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
annealed
foil (disks)
製造商/商標名
Goodfellow 614-189-65
尺寸 × 厚度
8 mm × 0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Goodfellow产品