GF34199376
别名:
FE200297
1 of 10
GF33185640
铬
GF11063258
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
GF41512722
氮化硼
Sigma-Aldrich
926620
Upconversion Nanoparticles
769460
水合氢氧化铝 水合物
241903
氮化铝
926566
GF08821245
碳化钛
GF05405431
钨
510807
双(环戊二烯)二氢化钨(IV)
foil (coil - hard)
Goodfellow 341-993-76
2 m × 0.2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学