化驗
99.999%
形狀
wire
自燃溫度
1400 °F
製造商/商標名
Goodfellow 332-451-31
電阻係數
2.6548 μΩ-cm
長度
10 m
直徑
0.2 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
密度
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Al]
InChI
1S/Al
InChI 密鑰
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3