Merck
GF27902347
硫化锌
lump, 5 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.99%
别名:
ZN536100
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
化驗
99.99%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 279-023-47
重量
20 g
塊最大尺寸
5 mm