Key Documents
GF26456441
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
rod, 200mm x 2.0mm diameter, annealed
别名:
NI107905
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 264-564-41
長度 × 直徑
200 mm × 2.0 mm