Key Documents
GF12949689
聚丙烯
(PP), film, thickness 0.025 mm, L 1 m, condition biaxially oriented
别名:
PP301025
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
film
製造商/商標名
Goodfellow 129-496-89
長度
1 m
厚度
0.025 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3