Merck
GF05952933
Copper/Beryllium
rod, Cu 98%/Be 2%, 25 mm diameter, length 200 mm, temper hard
别名:
CU077955
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
31152304
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 059-529-33
長度
200 mm
直徑
25 mm