Merck
GF03154700
lump, 15 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.999%
别名:
IN006100
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$786.00
$786.00
预计发货时间2025年3月27日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$786.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
In
CAS号:
分子量:
114.82
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141719
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$786.00
预计发货时间2025年3月27日详情
获取大包装报价
蒸汽压
<0.01 mmHg ( 25 °C)
方案
99.999%
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 031-547-00
电阻率
8.37 μΩ-cm
重量
50 g
最大肿块尺寸
15 mm
mp
156.6 °C (lit.)
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[In]
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Environment
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)