Key Documents
GF02436083
硼化钨
powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g, purity 99%
别名:
W 506010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 024-360-83
重量
20 g
零件最大尺寸
45 μm