Merck
DWKFDF112N
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class B, tolerance, capacity 25 mL
别名:
FDF112N
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
特点
class B tolerance
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Azlon FDF112N
容量
25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
特点和优势
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)