Merck
CVT00136
Sigma-Aldrich
Methyl 5-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
别名:
5-Methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9F3N2O2
分子量:
222.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
CC1=C(C(OC)=O)C=NN1CC(F)(F)F
InChI
1S/C8H9F3N2O2/c1-5-6(7(14)15-2)3-12-13(5)4-8(9,10)11/h3H,4H2,1-2H3
InChI 密鑰
AAWMDUPUYVKILO-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3