Merck
CLS70702
Pyrex® serialized/certified measuring pipette with colored markings, class A
volume 2.0 mL, accuracy: 0.01 mL
别名:
Corning® 7070
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.43
材料
glass
特點
class A
graduation
subdivision 0.1 mL
包裝
pack of 2 ea
case of 6 ea
製造商/商標名
Corning 7070-2
體積測量範圍
2.0 mL, accuracy: 0.01 mL
外徑 × 長度
7 mm × 350 mm
容量
2.0 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Calibrated "to deliver".
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.