Merck
BR94910
BRAND®标准磨砂接头漏斗
funnel O.D. 50 mm
别名:
标准磨砂接头漏斗, 漏斗
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
材料
polypropylene
接合處
joint ST/NS19/26
包裝
pack of 10 ea
製造商/商標名
BRAND 94910
漏斗外徑
50 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Half-round body. Stem fits standard ground sockets. Ideal for filling liquids or powders into multi-neck flasks.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG