Merck
B54800
Sigma-Aldrich
氯化蓝四氮唑
别名:
3,3′-[3,3′-二甲氧基-1,1′-联苯-4,4′-二基]-双(2,5-二苯基-2H-四唑)氯化物, 3,3′-甲氧苯-4,4′-二(3,5-二苯基四唑氯化物), BTC, TZ, 氯化四唑蓝
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H32Cl2N8O2
CAS号:
分子量:
727.64
Beilstein:
3894077
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
mp
255 °C (dec.) (lit.)
λmax
254 nm
SMILES 字串
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccccc3)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccccc7)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H32N8O2.2ClH/c1-49-37-27-31(23-25-35(37)47-43-39(29-15-7-3-8-16-29)41-45(47)33-19-11-5-12-20-33)32-24-26-36(38(28-32)50-2)48-44-40(30-17-9-4-10-18-30)42-46(48)34-21-13-6-14-22-34;;/h3-28H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
MUUHXGOJWVMBDY-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3