Merck
B22704
Sigma-Aldrich
N-苄基甘氨酸乙酯
97%
别名:
(苄基氨基)乙酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2NHCH2CO2C2H5
CAS号:
分子量:
193.24
Beilstein:
2104816
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
顏色
colorless to yellow
折射率
n20/D 1.506 (lit.)
bp
140-142 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)CNCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-2-14-11(13)9-12-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12H,2,8-9H2,1H3
InChI 密鑰
ULOLIZHBYWAICY-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves