Merck
A95804
Sigma-Aldrich
1-氮杂-2-甲氧基-1-环庚烯
99%
别名:
O-甲基己内酰亚胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H13NO
CAS号:
分子量:
127.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
52-53 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC1=NCCCCC1
InChI
1S/C7H13NO/c1-9-7-5-3-2-4-6-8-7/h2-6H2,1H3
InChI 密鑰
DNXIQMQGKSQHPC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
123.8 °F - closed cup
閃點(°C)
51 °C - closed cup