936413
Fmoc-Val-Cit-OH
≥95%
别名:
(S)-2-((S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-methylbutanamido)-5-ureidopentanoicacid, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-L-ornithine (ACI), L-Ornithine, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-, L-Ornithine, N5-(aminocarbonyl)-N2-[N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl]- (ZCI)
化驗
≥95%
形狀
powder or crystals
顏色
white to beige
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C(OC(N[C@H](C(N[C@@H](CCCNC(N)=O)C(O)=O)=O)C(C)C)=O)C1C=2C(C=3C1=CC=CC3)=CC=CC2
InChI
InChI=1S/C26H32N4O6/c1-15(2)22(23(31)29-21(24(32)33)12-7-13-28-25(27)34)30-26(35)36-14-20-18-10-5-3-8-16(18)17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,15,20-22H,7,12-14H2,1-2H3,(H,29,31)(H,30,35)(H,32,33)(H3,27,28,34)/t21-,22-/m0/s1
InChI 密鑰
ZJLNQOIFTYLCHC-VXKWHMMOSA-N
應用
特點和優勢
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3