Merck
900905
Sigma-Aldrich
Solvene®250/P300
别名:
聚(偏氟乙烯-co-三氟乙烯), P(VDF-TrFE), 氟聚合物树脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H2F2)n(C2HF3)m
CAS号:
UNSPSC代码:
12352200
描述
Curie Peak: 114 ± 3 °C
MFI (melt flow index): 2-8
Piezoelectric coefficient (d33): −23 pC/N at 110Hz
表单
powder
分子量
avg mol wt 300,000 (given as an indication)
组成
TrFE, 25 mol %
VDF, 75 mol %
介电常数
14, 1 kHz (23 °C)
mp
146 °C±2 °C
InChI
1S/C2HF3.C2H2F2/c3-1-2(4)5;1-2(3)4/h1H;1H2
InChI key
XLOFNXVVMRAGLZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Solvene® 电活性聚合物属于铁电聚合物和铁氟甲醚聚合物家族,其将优异的机电性能与易于加工的性能相结合。Solvene® 250 P(VDF-TrFE)共聚物天然具有压电、热电和铁电特性,可用于诸如印刷存储器、传感器、致动器、扬声器、声换能器、能量收集装置等应用。Solvene® 可以在包括柔性塑料薄膜或纸在内的各种基材上,应用从经典挤出到不同印刷技术的各种技术来对材料进行处理。
法律信息
Solvene is a registered trademark of Solvay Specialty Polymers USA LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.