化驗
97%
SMILES 字串
OC[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H]1O)n2cnc3c(SCc4cc(ccc4O)[N+]([O-])=O)ncnc23
InChI
1S/C17H17N5O7S/c23-4-11-13(25)14(26)17(29-11)21-7-20-12-15(21)18-6-19-16(12)30-5-8-3-9(22(27)28)1-2-10(8)24/h1-3,6-7,11,13-14,17,23-26H,4-5H2/t11-,13-,14-,17-/m1/s1
InChI 密鑰
UNTSTPIAQOSGHD-LSCFUAHRSA-N