Merck
767980
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
97%
别名:
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine, 6-Chloro-4-methyl-3-pyridinamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7ClN2
CAS号:
分子量:
142.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
71-74 °C
InChI
1S/C6H7ClN2/c1-4-2-6(7)9-3-5(4)8/h2-3H,8H2,1H3
InChI 密鑰
PLSMBLIGZJWLEJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3