Merck
758264
Sigma-Aldrich
4,5-Diaminophthalonitrile
95%
别名:
1,2-Diamino-4,5-dicyanobenzene, 1,2-Diaminobenzene-4,5-dicarbonitrile, 4,5-Diaminobenzene-1,2-dicarbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6N4
分子量:
158.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
270-276 °C
SMILES 字串
Nc1cc(C#N)c(cc1N)C#N
InChI
1S/C8H6N4/c9-3-5-1-7(11)8(12)2-6(5)4-10/h1-2H,11-12H2
InChI 密鑰
PCKAZQYWUDIFQM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3