Merck
753718
Sigma-Aldrich
Pyridazine-3-carbonitrile
97%
别名:
3-Cyanopyridazine, 3-Pyridazinecarbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3N3
CAS号:
分子量:
105.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
43-48 °C
SMILES 字串
N#Cc1cccnn1
InChI
1S/C5H3N3/c6-4-5-2-1-3-7-8-5/h1-3H
InChI 密鑰
PJESVVYWPFAJCS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3