Merck
748641
Sigma-Aldrich
Furan-3-boronic acid MIDA ester
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H10BNO5
分子量:
222.99
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
132-134 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccoc2
InChI
1S/C9H10BNO5/c1-11-4-8(12)15-10(16-9(13)5-11)7-2-3-14-6-7/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI 密鑰
FKZKTGSSMZITRF-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3