Merck
747866
Sigma-Aldrich
6-Chloro-8-fluoroquinoline
95%
别名:
8-Fluoro-6-chloroquinoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H5ClFN
CAS号:
分子量:
181.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
powder
mp
76-81 °C
SMILES 字串
ClC1=CC2=C(N=CC=C2)C(F)=C1
InChI
1S/C9H5ClFN/c10-7-4-6-2-1-3-12-9(6)8(11)5-7/h1-5H
InChI 密鑰
VRDHJZRIMIKGRW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3