Merck
744417
Sigma-Aldrich
Phenyl cyanate solution
~20 wt. % in dichloromethane, ≥90% (GC)
别名:
Cyanatobenzene solution, Cyanic acid phenyl ester solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5NO
CAS号:
分子量:
119.12
Beilstein:
507925
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥90% (GC)
形狀
liquid
濃度
~20 wt. % in dichloromethane
密度
~1.27 g/mL at 20 °C
官能基
cyanate
phenoxy
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N#COc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI 密鑰
CWHFDTWZHFRTAB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)