Merck
709913
Sigma-Aldrich
联苯-3-甲酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H9ClO
CAS号:
分子量:
216.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
密度
1.213 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
ClC(=O)c1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-13(15)12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
InChI 密鑰
FJAFGSULCGOKPU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup