Merck
709123
Sigma-Aldrich
2-甲烷氧基乙基硫代异氰酸酯
95%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$222.00
$222.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$222.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7NOS
CAS号:
分子量:
117.17
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$222.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
95%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.517
密度
1.080 g/mL at 25 °C
官能团
amine
ether
isothiocyanate
SMILES字符串
COCCN=C=S
InChI
1S/C4H7NOS/c1-6-3-2-5-4-7/h2-3H2,1H3
InChI key
HTSAVXAFEVUJQE-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameSkull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
66.0 °F
闪点(°C)
18.9 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)