化驗
97%
形狀
solid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1cc(I)cc2cc[nH]c12
InChI
1S/C8H5FIN/c9-7-4-6(10)3-5-1-2-11-8(5)7/h1-4,11H
InChI 密鑰
BRUNWOSWRZMWNY-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3