Merck
702536
Sigma-Aldrich
4-甲基-2-(4-吡啶基)噻唑-5-羧酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8N2O2S
分子量:
220.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
290-313 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
Cc1nc(sc1C(O)=O)-c2ccncc2
InChI
1S/C10H8N2O2S/c1-6-8(10(13)14)15-9(12-6)7-2-4-11-5-3-7/h2-5H,1H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
WAIPVXWDQQHMQG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)