Merck
701459
Sigma-Aldrich
2-羟基-5-碘-3-硝基吡啶
97%
别名:
5-碘-3-硝基吡啶-2-醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3IN2O3
CAS号:
分子量:
265.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
252-256 °C
SMILES 字串
Oc1ncc(I)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3IN2O3/c6-3-1-4(8(10)11)5(9)7-2-3/h1-2H,(H,7,9)
InChI 密鑰
JCNPQYWDKONAFU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3