Merck
697656
Sigma-Aldrich
3-硝基苯基五氟化硫
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H4SF5
CAS号:
分子量:
249.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.477 (lit.)
bp
106 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.662 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C6H4F5NO2S/c7-15(8,9,10,11)6-3-1-2-5(4-6)12(13)14/h1-4H
InChI 密鑰
FSTNQYCPXJMFMT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C