Merck
69285
Sigma-Aldrich
N-烯丙氧羰基-1,6-己二胺 盐酸盐
≥97.0%
别名:
N-(6-氨基己基)氨基甲酸烯丙酯 盐酸盐, N-烯丙氧羰基-1,6-二氨基己烷 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H20N2O2 · HCl
分子量:
236.74
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0%
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
SMILES 字串
Cl.NCCCCCCNC(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H20N2O2.ClH/c1-2-9-14-10(13)12-8-6-4-3-5-7-11;/h2H,1,3-9,11H2,(H,12,13);1H
InChI 密鑰
IDAXSHZWLHJRCA-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3