Merck
691615
Sigma-Aldrich
(+)-乙烯基硼酸蒎烷二醇酯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H19BO2
分子量:
206.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +30.0°, c = 1 in chloroform
折射率
n20/D 1.479
密度
1.002 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1(C)[C@H]2C[C@@H]3OB(O[C@]3(C)[C@@H]1C2)C=C
InChI
1S/C12H19BO2/c1-5-13-14-10-7-8-6-9(11(8,2)3)12(10,4)15-13/h5,8-10H,1,6-7H2,2-4H3/t8-,9-,10+,12-/m1/s1
InChI 密鑰
POAOFRAFKLHZGL-MWGHHZFTSA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3