Merck
691070
Sigma-Aldrich
氰基乙酸-2-甲氧乙基酯
Arxada quality, ≥99.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NCCH2CO2CH2CH2OCH3
CAS号:
分子量:
143.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
品質
Arxada quality
製造商/商標名
Arxada AG
雜質
≤100 mg/kg acid (as cyanoacetic acid)
顏色
APHA: <50
折射率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
257 °C/1000 hPa
98-100 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.1230-1.1280 g/mL at 20 °C
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COCCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H9NO3/c1-9-4-5-10-6(8)2-3-7/h2,4-5H2,1H3
InChI 密鑰
SGLKIEOMYXTGBH-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup - (External MSDS)
閃點(°C)
113 °C - closed cup - (External MSDS)
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter