Merck
68902
Sigma-Aldrich
1-甲基-3-辛基咪唑三氟甲磺酸盐
≥97.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H23F3N2O3S
分子量:
344.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0%
SMILES 字串
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCCCCC[n+]1ccn(C)c1
InChI
1S/C12H23N2.CHF3O3S/c1-3-4-5-6-7-8-9-14-11-10-13(2)12-14;2-1(3,4)8(5,6)7/h10-12H,3-9H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
BCVMAYRUJBXMAP-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter