Merck
685216
Sigma-Aldrich
3-氟-4-碘吡啶
97%
别名:
4-碘-3-氟吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3FIN
CAS号:
分子量:
222.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
crystals
mp
85-89 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1cnccc1I
InChI
1S/C5H3FIN/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h1-3H
InChI 密鑰
MSLUTDVOKZOXTA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges