Merck
680664
Sigma-Aldrich
3-溴-5-甲酰基-2-甲氧基苯硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8BBrO4
分子量:
258.86
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
200-211 °C
官能基
aldehyde
bromo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1c(Br)cc(C=O)cc1B(O)O
InChI
1S/C8H8BBrO4/c1-14-8-6(9(12)13)2-5(4-11)3-7(8)10/h2-4,12-13H,1H3
InChI 密鑰
UUPRSFVSYMWVRC-UHFFFAOYSA-N
一般說明
可能含不定量的酸酐。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)