Merck
675547
Sigma-Aldrich
1,2-双[(2S,5S)-2,5-二甲基磷]乙烷(环辛二烯)四氟硼酸铑(I)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$217.00
500 MG
$746.00
$217.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$217.00
500 MG
$746.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H40BF4P2Rh
分子量:
556.21
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$217.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
形狀
solid
品質等級
mp
152.2-156.3 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@H]2CC[C@H](C)P2CCP3[C@@H](C)CC[C@@H]3C
InChI
1S/C14H28P2.C8H12.BF4.Rh/c1-11-5-6-12(2)15(11)9-10-16-13(3)7-8-14(16)4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h11-14H,5-10H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t11-,12-,13-,14-;;;/m0.../s1
InChI 密鑰
CVUPEPGZCZHSOF-ASDDUFFSSA-N
應用
法律資訊
与 Kanata Chemical Technologies Inc. 联合销售,仅供研究使用。这些化合物由 E.I. du Pont de Nemours and Company 授权制造和销售,此许可不包括利用这些化合物制备在制药领域销售的产品的权利。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.
相关内容
Asymmetric hydrogenation reactions represent the ideal process for the commercial manufacture of single-enantiomer compounds, because of the ease by which these robust procedures can be scaled up and because of the low levels of byproducts generated in these asymmetric hydrogenations.