Merck
665452
Sigma-Aldrich
5,6-二氨基-1,3-二丙基脲嘧啶
97%
别名:
5,6-二氨基-1,3-二丙基嘧啶-2,4(1H,3H)-二酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18N4O2
CAS号:
分子量:
226.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
128-132 °C
SMILES 字串
CCCN1C(N)=C(N)C(=O)N(CCC)C1=O
InChI
1S/C10H18N4O2/c1-3-5-13-8(12)7(11)9(15)14(6-4-2)10(13)16/h3-6,11-12H2,1-2H3
InChI 密鑰
SVMBOONGPUFHRA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3