Merck
663670
Sigma-Aldrich
2,5′-二溴-2′-羟基苯乙酮
97%
别名:
2-溴-1-(5-溴-2-羟基苯基)乙酮, 5-溴-2-羟基苯甲酰甲基溴
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6Br2O2
CAS号:
分子量:
293.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
66-70 °C
官能基
bromo
ketone
SMILES 字串
Oc1ccc(Br)cc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6Br2O2/c9-4-8(12)6-3-5(10)1-2-7(6)11/h1-3,11H,4H2
InChI 密鑰
FZIUHYVCSFQKFC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)