Merck
663182
Sigma-Aldrich
6-乙酰基-2(3H)-苯并噻唑酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7NO2S
分子量:
193.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
雜質
~2.8 wt. % methanol
mp
190-194 °C
SMILES 字串
CC(=O)c1ccc2NC(=O)Sc2c1
InChI
1S/C9H7NO2S/c1-5(11)6-2-3-7-8(4-6)13-9(12)10-7/h2-4H,1H3,(H,10,12)
InChI 密鑰
UFRAIEFXNRTICG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3