Merck
662887
Sigma-Aldrich
3-甲基-1-己炔
technical grade
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$1,020.00
$1,020.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$1,020.00
About This Item
线性分子式:
HC≡CCH(CH3)CH2CH2CH3
CAS号:
分子量:
96.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$1,020.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等級
technical grade
品質等級
折射率
n20/D 1.402
密度
0.710 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCCC(C)C#C
InChI
1S/C7H12/c1-4-6-7(3)5-2/h2,7H,4,6H2,1,3H3
InChI 密鑰
OPZULQHRFNTFFZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
5.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-15 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)