Merck
654779
Sigma-Aldrich
5-氟-2-甲基苯甲酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H3(F)COCl
CAS号:
分子量:
172.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.532 (lit.)
bp
108 °C/24 mmHg (lit.)
密度
1.270 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(F)cc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6ClFO/c1-5-2-3-6(10)4-7(5)8(9)11/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
HBAQRSDZSVESSF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
187.9 °F
閃點(°C)
86.6 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter