Merck
651982
Sigma-Aldrich
4-溴苯乙基溴
96%
别名:
1-溴-4-(2-溴乙基)苯, 4-溴-1-(2-溴乙基)苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H4CH2CH2Br
CAS号:
分子量:
263.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
折射率
n20/D 1.5954 (lit.)
bp
97-98.5 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.7272 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
BrCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2
InChI 密鑰
APTDRDYSJZQPPI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)