Merck
632066
Sigma-Aldrich
3-环己基-1-丙炔
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H14
CAS号:
分子量:
122.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4590 (lit.)
bp
157-158 °C (lit.)
密度
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C#CCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H14/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h1,9H,3-8H2
InChI 密鑰
UARFKZSJGDQRLF-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
95.0 °F - closed cup
閃點(°C)
35 °C - closed cup