Merck
616753
Sigma-Aldrich
苯甲醚-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
别名:
甲氧基(苯-d5)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6D5OCH3
CAS号:
分子量:
113.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
bp
154 °C (lit.)
mp
-37 °C (lit.)
密度
1.040 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(OC)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
InChI 密鑰
RDOXTESZEPMUJZ-VIQYUKPQSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
109.4 °F - closed cup
閃點(°C)
43 °C - closed cup