Merck
597996
Sigma-Aldrich
4,6-二乙基二苯并噻吩
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H16S
分子量:
240.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
49-50 °C (lit.)
SMILES 字串
CCc1cccc2c3cccc(CC)c3sc12
InChI
1S/C16H16S/c1-3-11-7-5-9-13-14-10-6-8-12(4-2)16(14)17-15(11)13/h5-10H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
UMQGGSYHJPHWFV-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)