Merck
597708
Sigma-Aldrich
(3-氯苯基乙炔基)三甲基硅烷
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4C≡CSi(CH3)3
分子量:
208.76
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
折射率
n20/D 1.537 (lit.)
沸点
240-241 °C (lit.)
密度
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C11H13ClSi/c1-13(2,3)8-7-10-5-4-6-11(12)9-10/h4-6,9H,1-3H3
InChI key
UXVJIDSXBAHIDV-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
225.0 °F - closed cup
闪点(°C)
107.2 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)