Merck
587451
Sigma-Aldrich
六羟基铂(IV)酸钾
99.95% trace metals basis
别名:
Dipotassium platinate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2Pt(OH)6
CAS号:
分子量:
375.32
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
99.95% trace metals basis
mp
150 °C (lit.)
SMILES 字串
[K+].[K+].O[Pt--](O)(O)(O)(O)O
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)