Merck
577936
Sigma-Aldrich
双(叔丁基亚氨基)双(二甲基氨基)钨(VI)
97%, 99.99% trace metals basis
别名:
BTBMW
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
((CH3)3CN)2W(N(CH3)2)2
分子量:
414.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
99.99% trace metals basis
形狀
liquid
反應適用性
core: tungsten
reagent type: catalyst
bp
81 °C/0.02 mmHg (lit.)
密度
1.305 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C)[W](=NC(C)(C)C)(=NC(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/2C4H9N.2C2H6N.W/c2*1-4(2,3)5;2*1-3-2;/h2*1-3H3;2*1-2H3;/q;;2*-1;+2
InChI 密鑰
JVCWKXBYGCJHDF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
77.9 °F - closed cup - (own results)
閃點(°C)
25.5 °C - closed cup - (own results)
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter